Learn More
4-Hydrazinobenzoic Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydrazinobenzoic Acid |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8N2O2/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11/h1-4,9H,8H2,(H,10,11) |
| Poids de la formule | 152.0586 |