Learn More
4-Hydroperoxy cyclophosphamide, TRC
Code produit 30006882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006882 10 mg 10mg
30008246 5 mg 5mg
30010507 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006882 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH71467510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39800-16-3
Formule moléculaire C7 H15 Cl2 N2 O4 P
Poids moléculaire (g/mol) 293.08
Nom IUPAC N,N-bis(2-chloroéthyle)-4-hydropéroxy-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinane-2-amine
SMILES OOC1CCOP(=O)(N1)N(CCCl)CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroperoxy Cyclophosphamide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(13)10-7(15-12)1-6-14-16/h7,12H,1-6H2,(H,10,13)
Poids de la formule 292.0146