Learn More
4-Hydroperoxy cyclophosphamide, TRC
Code produit 30010507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010507 1 mg 1mg
30006882 10 mg 10mg
30008246 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010507 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH7146751MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39800-16-3
Formule moléculaire C7 H15 Cl2 N2 O4 P
Poids moléculaire (g/mol) 293.08
Nom IUPAC N,N-bis(2-chloroéthyle)-4-hydropéroxy-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinane-2-amine
SMILES OOC1CCOP(=O)(N1)N(CCCl)CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroperoxy Cyclophosphamide
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(13)10-7(15-12)1-6-14-16/h7,12H,1-6H2,(H,10,13)
Poids de la formule 292.0146