Learn More
4-Hydroxy-1-méthylpipéridine, TRC
Code produit 30407662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407662 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407662 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH97245325G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-1-methylpiperidine
CAS 106-52-5
Formule moléculaire C6H13NO
Quantité 25 g
Synonyme 1-Methyl-4-piperidinol, 1-Methyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-N-methylpiperidine, N-Methyl-4-hydroxypiperidine, N-Methyl-4-piperidinol, NSC 60705
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
SMILES CN1CCC(O)CC1
Nom IUPAC 1-méthylpipéridine-4-ol
Poids moléculaire (g/mol) 115.17
Poids de la formule 115.0997