Learn More
4-Hydroxy-1-méthylpipéridine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxy-1-methylpiperidine |
| CAS | 106-52-5 |
| Formule moléculaire | C6H13NO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-Methyl-4-piperidinol, 1-Methyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-N-methylpiperidine, N-Methyl-4-hydroxypiperidine, N-Methyl-4-piperidinol, NSC 60705 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC(O)CC1 |
| Nom IUPAC | 1-méthylpipéridine-4-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 115.17 |
| Poids de la formule | 115.0997 |