Learn More
4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485287 100 g 100g
11465287 5 g 5g
11475287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22664.22
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2403-88-5 | C9H19NO | 157.257 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2403-88-5
Formule moléculaire C9H19NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.257
Numéro MDL MFCD00005983
Clé InChI VDVUCLWJZJHFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol, lastar a, 4-piperidinol, 2,2,6,6-tetramethyl, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidine, unii-is23q8egz6, is23q8egz6, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-ol, pubchem23863
CID PubChem 75471
Nom IUPAC 2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-4-ol
SMILES CC1(CC(CC(N1)(C)C)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Point de fusion 129°C to 133°C
Densité 1.085
pH 11.2
Point d’ébullition 212°C to 215°C
Point d’éclair 124°C (255°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 105039
Poids de la formule 157.26
Pourcentage de pureté 98%