Learn More
Acide 4-hydroxy-2,3,5,6-tétrafluorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329056
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11329056 1 g 1g
11339056 5 g 5g
11349056 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11329056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20209.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 652-34-6 | C7H2F4O3 | 210.084 g/mol
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid hydrate may be used in the preparation of new ligand, methyl 2,3,5,6-tetrafluoro-4-oxybenzoate (C8H3F4O3), combining an electron withdrawing group (C6F4) to tune the reactivity with an anchor group (CO2Me) for immobilization on supports.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate d’acide 2,3,5,6-tétrafluoro-4-hydroxybenzoïque peut être utilisé dans la préparation d’un nouveau ligand, le 2,3,5,6-tétrafluoro-4-oxybenzoate de méthyle (C8H3F4O3), combinant un groupe de retrait d’électrons (C6F4) pour ajuster la réactivité avec un groupe d’ancrage (CO2Me) pour l’immobilisation sur supports.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 652-34-6
Formule moléculaire C7H2F4O3
Poids moléculaire (g/mol) 210.084
Numéro MDL MFCD00129952
Clé InChI FTLHGQOBAPTEHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxy-benzoic acid, tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxy, f4-pohb, tetrafluoro-4-hydroxybenzoate, zlchem 412, acmc-1b1y5, ksc622i2b, 4-carboxy-2,3,5,6-tetrafluorophenol
CID PubChem 98835
Nom IUPAC acide 2,3,5,6-tétrafluoro-4-hydroxybenzoïque
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Point de fusion 148°C to 150°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 986011
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 210.1
Pourcentage de pureté 97%