Learn More
4-Hydroxy-2-butanone, TRC
Code produit 30391601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30391601 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30391601 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH81900010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-2-butanone
CAS 590-90-9
Formule moléculaire C4H8O2
Quantité 10 g
Synonyme 1-Hydroxybutan-3-one, 2-Hydroxyethyl Methyl Ketone, 3-Ketobutan-1-ol, 3-Ketobutanol, 3-Oxo-1-butanol, 3-Oxobutanol, 4-Butanol-2-one, 4Hydroxy-2-butanone, Methylolacetone, Monomethylolacetone, NSC 41219
Formule InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-4(6)2-3-5/h5H,2-3H2,1H3
SMILES CC(=O)CCO
Nom IUPAC 4-hydroxybutane-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Poids de la formule 88.0524