Learn More
4-hydroxy-2-mercapto-6-méthylpyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10499030 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10499030 500 g Flacon en plastique 500g
11966891 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10499030 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121305000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-04-2
Formule moléculaire C5H6N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 142.18
Numéro MDL MFCD00006040
Clé InChI HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylthiouracil, 6-methyl-2-thiouracil, methiocil, 4-hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, thimecil, thiomecil, thiothymin, alkiron, metacil, 2-mercapto-6-methylpyrimidin-4-ol
CID PubChem 667493
ChEBI CHEBI:82346
Nom IUPAC 6-méthyle-2-sulfanyllidène-1H-pyrimidine-4-one
SMILES CC1=CC(=O)NC(=S)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine
Point de fusion 330.0°C
Couleur Incolore à jaune
Perte à la dessiccation 0.5% (105°C, 2 hrs) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 24,III,1289
Merck Index 15,6201
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in alcohols,acetone,ether,nh3,insoluble in benzene,chloroform
Poids de la formule 142.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.