Learn More
4’-hydroxy-2’-méthylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10147903 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10147903 5 g Flacon en verre 5g
10588470 25 g Flacon en verre 25g
10331624 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10147903 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121390050
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 875-59-2 | Molecular Formula: C9H10O2 | Molecular Weight: 150.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 875-59-2
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00002303
Clé InChI IAMNVCJECQWBLZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 70133
ChEBI CHEBI:87314
Nom IUPAC 1-(4-hydroxy-2-méthylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 127°C to 132°C
Couleur Beige à Blanc
Point d’ébullition 313°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H3(CH3)COCH3
Quantité 5 g
Beilstein 08, 111
Synonyme 4'-hydroxy-2'-methylacetophenone, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl ethanone, 4-hydroxy-2-methylacetophenone, 2-methyl-4-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl, 3-methyl-4-acetylphenol, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-hydroxy-2-methylbenzene, ethanone,1-4-hydroxy-2-methylphenyl, 2'-methyl-4'-hydroxyacetophenone
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement