Learn More
Acide 4-Hydroxy-2-méthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497308 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15497308 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60810.09
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 578-39-2 | Molecular Formula: C8H8O3 | Molecular Weight: 152.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 578-39-2
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD02182261
Clé InChI BBMFSGOFUHEVNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-o-toluic acid, 4,2-cresotic acid, 2-methyl-4-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxy-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-2-methyl, 2-methyl-4-hydroxybenzoicacid, acmc-209m0q, methyl p-hydroxybenzoic acid, ksc494s9j, 4-hydroxy-2-methylbenzoicacid
CID PubChem 68475
Nom IUPAC Acide 4-hydroxy-2-méthylbenzoïque
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
Point de fusion 177°C to 181°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%