Learn More
4-Hydroxy-2-methylquinoline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461998
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461998 5 g 5g
11471998 25 g 25g
11481998 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14587.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 607-67-0 | C10H9NO | 159.19 g/mol
4-Hydroxy-2-methylquinoline is act as an intermediate in the synthesis of dequalinium chloride and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-hydroxy-2-méthylquinoléine agit comme intermédiaire dans la synthèse du chlorure de dequalinium et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 607-67-0
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.19
Numéro MDL MFCD00006758,MFCD00518775
Clé InChI NWINIEGDLHHNLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylquinolin-4-ol, 4-hydroxy-2-methylquinoline, 2-methyl-4-quinolinol, 4-quinolinol, 2-methyl, 4-hydroxyquinaldine, 2-methyl-4-hydroxyquinoline, 2-methyl-quinolin-4-ol, 2-methylquinolin-4 1h-one, 2-methyl-4 1h-quinolinone, 2-methyl-1,4-dihydroquinolin-4-one
CID PubChem 69089
SMILES CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-2-methylquinoline
Point de fusion 234°C to 236°C
Quantité 5 g
Beilstein 118320
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC 2-methyl-1,4-dihydroquinolin-4-one
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté ≥98%