Learn More
4-Hydroxy-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15410636
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15410636 1 g 1g
15420636 5 g 5g
15430636 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15410636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53382.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16097-62-4
Formule moléculaire C6H5F3N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 210.174
Numéro MDL MFCD00153191
Clé InChI BRLPDRZKOMZVOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylthio-6-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2-methylthio-6-trifluoromethyl pyrimidine, 2-methylsulfanyl-6-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 2-methylsulfanyl-6-trifluoromethyl-4-pyrimidinol, methylsulfanyltrifluoromethylpyrimidinol, 2-methylsulfanyl-6-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-4-one, 4-hydroxy-2-methylthio-6-trifluoromethyl-pyrimidine, pubchem16996, 2-methylthio-4-trifluoromethyl-6-pyrimidinol, 2-methylthio-6-trifluoromethylpyrimidin-4-ol
CID PubChem 248062
Nom IUPAC 2-méthylesulfanyle-6-(trifluorométhyle)-1H-pyrimidine-4-one
SMILES CSC1=NC(=O)C=C(N1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Point de fusion 176°C to 180°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 210.17
Pourcentage de pureté 97%