missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hydroxy-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™

Code produit 15430636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430636 25 g 25g
15410636 1 g 1g
15420636 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15430636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53382.14

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 16097-62-4
Formule moléculaire C6H5F3N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 210.174
Numéro MDL MFCD00153191
Clé InChI BRLPDRZKOMZVOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylthio-6-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2-methylthio-6-trifluoromethyl pyrimidine, 2-methylsulfanyl-6-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 2-methylsulfanyl-6-trifluoromethyl-4-pyrimidinol, methylsulfanyltrifluoromethylpyrimidinol, 2-methylsulfanyl-6-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-4-one, 4-hydroxy-2-methylthio-6-trifluoromethyl-pyrimidine, pubchem16996, 2-methylthio-4-trifluoromethyl-6-pyrimidinol, 2-methylthio-6-trifluoromethylpyrimidin-4-ol
CID PubChem 248062
Nom IUPAC 2-méthylesulfanyle-6-(trifluorométhyle)-1H-pyrimidine-4-one
SMILES CSC1=NC(=O)C=C(N1)C(F)(F)F

Spécification

Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Point de fusion 176°C to 180°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 210.17
Pourcentage de pureté 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.