Learn More
4-Hydroxy-2-piperidinone, TRC
Code produit 30401930
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30401930 250 mg
30404413 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30401930 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH950875250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 476014-76-3
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.13
Synonyme 2-Piperidinone, 4-hydroxy-, 4-Hydroxy-2-piperidinone, 4-Hydroxypiperidin-2-one
Nom IUPAC 4-hydroxypiperidin-2-one
SMILES OC1CCNC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-2-piperidinone
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H9NO2/c7-4-1-2-6-5(8)3-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)
Poids de la formule 115.0633