Learn More
4-Hydroxy-2-(trifluorométhyle)pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357906 1 g 1g
11367906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13118.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1546-80-1 | C5H3F3N2O | 164.087 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1546-80-1
Formule moléculaire C5H3F3N2O
Poids moléculaire (g/mol) 164.087
Numéro MDL MFCD00151833
Clé InChI PDCVDVCPQWFGAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-6-one, 2-trifluoromethyl-3h-pyrimidin-4-one, pubchem7199, acmc-1bux4, 2-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-trifluoromethyl-4-hydroxypyrimidine, 4-hydroxy-2-trifluoromethylpyrimidine, 4 3h-pyrimidinone,2-trifluoromethyl
CID PubChem 243570
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyl)-1H-pyrimidine-6-one
SMILES C1=CN=C(NC1=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Point de fusion 168°C to 171°C
Quantité 1 g
Beilstein 778887
Poids de la formule 164.09
Pourcentage de pureté 97%