Learn More
4-Hydroxy-2-(trifluorométhyle)pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367906 5 g 5g
11357906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13118.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 1546-80-1 | C5H3F3N2O | 164.087 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1546-80-1
Formule moléculaire C5H3F3N2O
Poids moléculaire (g/mol) 164.087
Numéro MDL MFCD00151833
Clé InChI PDCVDVCPQWFGAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-6-one, 2-trifluoromethyl-3h-pyrimidin-4-one, pubchem7199, acmc-1bux4, 2-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-trifluoromethyl-4-hydroxypyrimidine, 4-hydroxy-2-trifluoromethylpyrimidine, 4 3h-pyrimidinone,2-trifluoromethyl
CID PubChem 243570
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyl)-1H-pyrimidine-6-one
SMILES C1=CN=C(NC1=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Point de fusion 168°C to 171°C
Quantité 5 g
Beilstein 778887
Poids de la formule 164.09
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.