Learn More
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine, Maybridge
Code produit. 10823001
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10823001 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10823001 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00265DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
CAS 1546-80-1
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H3F3N2O
Quantité 5 g
Synonyme 2-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-6-one, 2-trifluoromethyl-3h-pyrimidin-4-one, pubchem7199, acmc-1bux4, 2-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-trifluoromethyl-4-hydroxypyrimidine, 4-hydroxy-2-trifluoromethylpyrimidine, 4 3h-pyrimidinone,2-trifluoromethyl
Clé InChI PDCVDVCPQWFGAX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C(NC1=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2-(trifluoromethyl)-1H-pyrimidin-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 164.087
CID PubChem 243570
Poids de la formule 164.09
Pourcentage de pureté 95%