Learn More
4-Hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one, TRC
Code produit 30393450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30393450 500 mg -
30406424 1 g 1g
30390379 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30393450 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH808493500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 16854-67-4
Formule moléculaire C9H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 178.21
Synonyme 4-Hydroxy-1-(2H)-benzothiopyran-2-one, 4-Hydroxy-1-thiacoumarin, 4-Hydroxy-1-thiocoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-2H-1-benzothiopyran, 4-Hydroxythiocoumarin
Nom IUPAC 4-hydroxythiochromène-2-un
SMILES OC1=CC(=O)Sc2ccccc12
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H6O2S/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
Poids de la formule 178.0089
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.