Learn More
4-Hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one, TRC
Code produit 30406424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30406424 1 g 1g
30393450 500 mg -
30390379 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30406424 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8084931G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16854-67-4
Formule moléculaire C9H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 178.21
Synonyme 4-Hydroxy-1-(2H)-benzothiopyran-2-one, 4-Hydroxy-1-thiacoumarin, 4-Hydroxy-1-thiocoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-2H-1-benzothiopyran, 4-Hydroxythiocoumarin
Nom IUPAC 4-hydroxythiochromène-2-un
SMILES OC1=CC(=O)Sc2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H6O2S/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
Poids de la formule 178.0089