Learn More
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374434 50 g 50g
11364434 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11374434 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01060.18
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1948-40-9 | C7H4I2O2 | 373.92 g/mol
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde est utilisé comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Peu soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1948-40-9
Formule moléculaire C7H4I2O2
Poids moléculaire (g/mol) 373.92
Numéro MDL MFCD00014670
Clé InChI WHLUEIMENHLCMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-diiodo-4-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-diiodo, 2,6-diiodo-4-formylphenol, 4-hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, acmc-1c01x, #, benzaldehyde,4-hydroxy-3,5-diiodo
CID PubChem 74760
Nom IUPAC 4-hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
SMILES OC1=C(I)C=C(C=O)C=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
Point de fusion 198°C to 206°C
Quantité 50 g
Beilstein 1283414
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Sparingly soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 373.92
Pourcentage de pureté ≥98%