Learn More
Acide 4-hydroxy-3,5-diiodobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357755 10 g 10g
11367755 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357755 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02595.09
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 618-76-8 | C7H4I2O3 | 389.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-76-8
Formule moléculaire C7H4I2O3
Poids moléculaire (g/mol) 389.92
Numéro MDL MFCD00016532
Clé InChI XREKTVACBXQCSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-diiodo-4-hydroxybenzoic acid, ioxynil acid, ioxynic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-diiodo, unii-8c0qv5jk0d, 4-hydroxy-3,5-diiodo-benzoic acid, 8c0qv5jk0d, chembl83650, benzoic acid, 3,5-diiodo-4-hydroxy, acmc-1b674
CID PubChem 12065
Nom IUPAC acide 4-hydroxy-3,5-diiodobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
Point de fusion ∽275°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 2212145
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 389.91
Pourcentage de pureté 97%