Learn More
4-hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11411658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11411658 25 g 25g
11401658 5 g 5g
11421658 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11411658 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13929.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1689-83-4 | C7H3I2NO | 370.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1689-83-4
Formule moléculaire C7H3I2NO
Poids moléculaire (g/mol) 370.92
Numéro MDL MFCD00016422
Clé InChI NRXQIUSYPAHGNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ioxynil, actril, bentrol, 3,5-diiodo-4-hydroxybenzonitrile, cipotril, trevespan, certrol, joxynil, loxynil, iotox
CID PubChem 15530
ChEBI CHEBI:81821
Nom IUPAC 4-hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile
SMILES OC1=C(I)C=C(C=C1I)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile
Point de fusion 200°C to 207°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2364041
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 370.92
Pourcentage de pureté 97%