Learn More
Alcool 4-hydroxy-3,5-diiodobenzylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzyl Alcohol |
| CAS | 37987-26-1 |
| Formule moléculaire | C7 H6 I2 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 4-Hydroxy-3,5-diiodo-benzenemethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6I2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-2,10-11H,3H2 |
| SMILES | OCc1cc(I)c(O)c(I)c1 |
| Nom IUPAC | 4-(hydroxyméthyl)-2,6-diiodophénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 375.93 |
| Poids de la formule | 375.8457 |