Learn More
4’-Hydroxy-3’,5’-diméthoxyacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415247 5 g 5g
11405247 1 g 1g
11425247 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22634.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.88€
    119.65€ / 5g
    Économisez 27.23€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2478-38-8 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2478-38-8
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.20
Numéro MDL MFCD00008748
Clé InChI OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetosyringone, 3',5'-dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 3,5-dimethoxy-4-hydroxyacetophenone, acetosyringon, ethanone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, acetosyringenin, acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy
CID PubChem 17198
ChEBI CHEBI:2404
Nom IUPAC 1-(4-hydroxy-3,5-diméthoxyphényl)éthanone
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone
Point de fusion 117°C to 122°C
Quantité 5 g
Beilstein 1966119
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 97%