Learn More
4'-Hydroxy-3',5'-diméthoxyacétophénone, TRC
Code produit 30401891
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30401891 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30401891 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9186001G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetosyringone
CAS 2478-38-8
Formule moléculaire C10 H12 O4
Quantité 1 g
Synonyme Ethanone, 1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, Acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 2,6-Dimethoxy-4-acetophenol, 2,6-Dimethoxy-4-acetylphenol, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2,6-dimethoxyphenol, 4-Acetylsyringol, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylethanone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, Acetosyringenin, Acetosyringone, Syringone, Syringylethanone
Formule InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-8(13-2)10(12)9(5-7)14-3/h4-5,12H,1-3H3
SMILES COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)C
Nom IUPAC 1-(4-hydroxy-3,5-diméthoxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 196.1999
Poids de la formule 196.0736