Learn More
Alcool 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461588
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461588 25 g -
11413960 1 g 1g
11451588 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13888.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 530-56-3 | C9H12O4 | 184.191 g/mol
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol is a 2,4,6- substituted phenol with antiviral properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzylique est un phénol 2,4,6-substitué possédant des propriétés antivirales.
Solubilité
Peu soluble (0,40 g/L à 25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 530-56-3
Formule moléculaire C9H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 184.191
Numéro MDL MFCD00016871
Clé InChI LUOAEJWSKPQLJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-2,6-dimethoxyphenol, syringyl alcohol, syringic alcohol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzyl alcohol, unii-k7g66i59xc, benzenemethanol, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-4-hydroxymethyl phenol, 4-hydroxymethyl-2,6-dimethoxy-phenol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzylalcohol
CID PubChem 10741
ChEBI CHEBI:86948
Nom IUPAC 4-(Hydroxyméthyl)-2,6-diméthoxyphénol
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol
Point de fusion 129°C to 132°C
Quantité 25 g
Beilstein 1873975
Informations sur la solubilité Sparingly soluble (0.40g/L at 25°C).
Poids de la formule 184.19
Pourcentage de pureté 97%