Learn More
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxyphénylacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382229 5 g 5g
11372229 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382229 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27231.06
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4385-56-2 | C10H12O5 | 212.201 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4385-56-2
Formule moléculaire C10H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 212.201
Numéro MDL MFCD00016834
Clé InChI BQBQKSSTFGCRQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, homosyringic acid, 2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, acmc-1aewn, benzeneacetic acid,4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-phenyl-acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid #
CID PubChem 78093
Nom IUPAC Acide 2-(4-hydroxy-3,5-diméthoxyphényl)acétique
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
Point de fusion 127°C to 131°C
Quantité 5 g
Beilstein 2851658
Poids de la formule 212.21
Pourcentage de pureté 97%