Learn More
4-Hydroxy-3,5-diméthylbenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426167
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11426167 5 g 5g
11416167 1 g 1g
11436167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11426167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25123.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2233-18-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2233-18-3
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00006946
Clé InChI UYGBSRJODQHNLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, 4-formyl-2,6-xylenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzaldehyde, unii-23pa2pmp9f, 23pa2pmp9f, syringnldehyde, zlchem 510, pubchem8252, buttpark 9657-68
CID PubChem 75222
Nom IUPAC 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzaldéhyde
SMILES CC1=CC(C=O)=CC(C)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Point de fusion 112°C to 116°C
Quantité 5 g
Beilstein 1908717
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 98%