Learn More
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque, TRC
Code produit 30389978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30389978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30389978 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9414755G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic Acid
CAS 4919-37-3
Formule moléculaire C9H10O3
Quantité 5 g
Synonyme 2,6-Dimethyl-4-carboxyphenol, 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzoic Acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic Acid, NSC 68319
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES Cc1cc(cc(C)c1O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Poids de la formule 166.063