Learn More
4-hydroxy-3,5-diméthylbenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10311665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10311665 5 g 5g
10633075 1 g 1g
10199859 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10311665 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RDP00227DE
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 4198-90-7
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.177
Clé InChI WFYGXOWFEIOHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2,6-dimethylphenol, 2,6-dimethyl-4-cyanophenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy benzonitrile, benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy, 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzenecarbonitrile, benzonitrile, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem11065, acmc-209jmm
CID PubChem 20176
Nom IUPAC 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzonitrile
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3, 5-dimethylbenzonitrile
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 5 g
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 95%