Learn More
Acide 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420657 5 g 5g
11410657 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22474.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1019-52-9 | C7H4N2O7 | 228.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1019-52-9
Formule moléculaire C7H4N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 228.12
Numéro MDL MFCD00017000
Clé InChI GBSWIDSKAJFWMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dinitro-4-hydroxybenzoic acid, acmc-20anc3, 4-hydroxy-3,5-dinitro-benzoic acid, #, benzoic acid,4-hydroxy-3,5-dinitro, 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 98+%
CID PubChem 70552
Nom IUPAC Acide 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
Point de fusion 248°C to 252°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 228.12
Pourcentage de pureté ≥98%