Learn More
Acide 4-hydroxy-3,5-dinitrophénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11322547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322547 5 g 5g
11312547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11643.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10463-37-3
Formule moléculaire C8H6N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 242.143
Numéro MDL MFCD00016995
Clé InChI MLVYQQLUGFSXQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dinitro-4-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrophenylacetic acid, 3,5-dinitro-4-hydroxyphenacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitro-phenyl-acetic acid, 2-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzeneacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrophenacetyl, acmc-20anc2, 3,5-dinitro-4-hydroxyphenyl-acetic acid
CID PubChem 98596
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3,5-dinitrophenylacetic acid
Point de fusion 166°C to 176°C
Quantité 5 g
Beilstein 2665595
Poids de la formule 242.15
Pourcentage de pureté 97%