Learn More
4-hydroxy-3,6-diméthyl-2-pyrone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362019 5 g 5g
11352019 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362019 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26074.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5192-62-1 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyrone is the reactant in the formation of unnatural novel polyketides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-Hydroxy-3,6-diméthyl-2-pyrone est le réactif dans la formation de nouveaux polyketides non naturels.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5192-62-1
Formule moléculaire C7H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.138
Numéro MDL MFCD00090424
Clé InChI VVBIGJOVPZMWGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-3,6-dimethyl-2h-pyran-2-one, 3,6-dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone, chembl51918, 2h-pyran-2-one, 4-hydroxy-3,6-dimethyl, 2-hydroxy-3,6-dimethylpyran-4-one, hdmpo, 2-hydroxy-3,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, acmc-20amh7, methyl triacetic lactone, 4-hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyrone
CID PubChem 54690337
Nom IUPAC 4-hydroxy-3,6-diméthylpyran-2-one
SMILES CC1=CC(=C(C(=O)O1)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyrone
Point de fusion 209°C to 211°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%