Learn More
Ester méthylique de l'acide 4-hydroxy-3-(benzyloxy)benzoïque, TRC
Code produit 30389286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30389286 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30389286 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH829900100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-(benzyloxy)-benzoic Acid Methyl Ester
CAS 1037072-57-3
Formule moléculaire C15H14O4
Quantité 100 mg
Synonyme 4-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-benzoic Acid Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C15H14O4/c1-18-15(17)12-7-8-13(16)14(9-12)19-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,16H,10H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(O)c(OCc2ccccc2)c1
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-phénylméthoxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 258.27
Poids de la formule 258.0892