Learn More
Ester méthylique de l'acide 4-hydroxy-3-(benzyloxy)benzoïque, TRC
Code produit 30407380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407380 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407380 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8299001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-(benzyloxy)-benzoic Acid Methyl Ester
CAS 1037072-57-3
Formule moléculaire C15H14O4
Quantité 1 g
Synonyme 4-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-benzoic Acid Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C15H14O4/c1-18-15(17)12-7-8-13(16)14(9-12)19-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,16H,10H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(O)c(OCc2ccccc2)c1
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-phénylméthoxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 258.27
Poids de la formule 258.0892