Learn More
4-hydroxy-3-iodo-5-méthoxybenzaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit 11336326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11336326 50 g 50g
10535143 10 g 10g
10673255 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11336326 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01117EE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 5438-36-8
Formule moléculaire C8H7IO3
Poids moléculaire (g/mol) 278.045
Clé InChI FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68
CID PubChem 79499
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-iodo-5-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Iodovanillin
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire IC6H2(OCH3)(OH)CHO
Quantité 50 g
Poids de la formule 278.04
Pourcentage de pureté 97%