Learn More
Acide 4-Hydroxy3-méthoxy-DL-mandélique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490973 1 g 1g
11400983 5 g 5g
11410983 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490973 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13349.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 55-10-7 | C9H10O5 | 198.174 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55-10-7
Formule moléculaire C9H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 198.174
Numéro MDL MFCD00004235
Clé InChI CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanillylmandelic acid, vanilmandelic acid, dl-4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, 2-hydroxy-2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, vanillomandelic acid, +/--vanillylmandelic acid, vma, alpha,4-dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.,4-dihydroxy-3-methoxy
CID PubChem 1245
ChEBI CHEBI:20106
Nom IUPAC Acide acétique2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(C(=O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelic acid
Point de fusion 133°C to 134°C (decomposition)
Quantité 1 g
Poids de la formule 198.17
Pourcentage de pureté 98%