Learn More
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10042190 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
25g ; Flacon en plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10042190 25g ; Flacon en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10042190 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 172030250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
CAS 4421-08-3
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 85°C to 89°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Plastic bottle
Formule moléculaire C8H7NO2
Formule linéaire HOC6H3(OCH3)CN
Numéro MDL MFCD00001820
Quantité 25 g
Beilstein 10, 398
Synonyme vanillonitrile, m-anisonitrile, 4-hydroxy, 4-hydroxy-3-methoxy-benzonitrile, 3-methoxy-4-hydroxybenzonitrile, 4-hydroxy-3-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem13112, 2-methoxy-4-cyanophenol, 4-cyano-2-methoxyphenol, 5-cyano-2-hydroxyanisole, 2-methoxy-4-cyano-phenol
Clé InChI QJRWLNLUIAJTAD-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C#N)O
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
CID PubChem 78135
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Crystalline Powder