Learn More
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499196 25 g 25g
11489196 5 g 5g
11409206 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499196 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18056.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4421-08-3 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4421-08-3
Numéro MDL MFCD00001820
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Point de fusion 85°C to 89°C
Formule moléculaire C8H7NO2
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Synonyme vanillonitrile, m-anisonitrile, 4-hydroxy, 4-hydroxy-3-methoxy-benzonitrile, 3-methoxy-4-hydroxybenzonitrile, 4-hydroxy-3-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem13112, 2-methoxy-4-cyanophenol, 4-cyano-2-methoxyphenol, 5-cyano-2-hydroxyanisole, 2-methoxy-4-cyano-phenol
Clé InChI QJRWLNLUIAJTAD-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C#N)O
Nom IUPAC 4-Hydroxy-3-méthoxybenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
CID PubChem 78135
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 98%