Learn More
Alcool 4-hydroxy-3-méthoxybenzylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10337690 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10337690 50 g Flacon en plastique 50g
10504121 250 g Flacon en plastique 250g
13408428 1 kg Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10337690 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174580500
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 498-00-0 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 498-00-0
Formule moléculaire C8H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.17
Numéro MDL MFCD00004659
Clé InChI ZENOXNGFMSCLLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanillyl alcohol, 4-hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-2-methoxyphenol, vanillin alcohol, vanillic alcohol, 4-hydroxy-3-methoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy, vanillol, 4-hydroxy-3-methoxybenzylalcohol, 4-hydroxy-3-methoxyphenylmethanol
CID PubChem 62348
ChEBI CHEBI:18353
Nom IUPAC 4-(hydroxymethyl)-2-methoxyphenol
SMILES COC1=CC(CO)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 112.0°C to 115.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOC6H3(OCH3)CH2OH
Quantité 50 g
Beilstein 06,IV,7381
Poids de la formule 154.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine