Learn More
4-hydroxy-3-méthoxybenzylamine de chlorhydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10464745 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10464745 5 g Flacon en verre 5g
10150122 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10464745 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121370050
 Article restreint
Expédition estimée: 07-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 7149-10-2 | C8H11NO2·HCl | 189.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10-2-7149
Formule moléculaire C8H11NO2·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 189.64
Numéro MDL MFCD00012864
Clé InChI LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol hydrochloride, vanillylamine hydrochloride, n-vanillylamine hydrochloride, 2-vanillylamine hydrochloride, 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hcl, phenol, 4-aminomethyl-2-methoxy-, hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol, chloride, vanillylamine hcl
CID PubChem 165576
Nom IUPAC 4-(Aminométhyl)--méthoxyphénol2-méthoxyphénol ; Chlorhydrate
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CN)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 219°C to 221°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H3(OCH3)CH2NH2·HCl
Quantité 5 g
Beilstein 13, I, 321
Poids de la formule 189.64
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.