Learn More
4-hydroxy-3-méthoxybenzylamine de chlorhydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439077 25 g 25g
11419077 1 g 1g
11429077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20637.14
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 7149-10-2 | C8H11ClNO2 | 188.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10-2-7149
Numéro MDL MFCD00012864
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Point de fusion ∼220°C (decomposition)
Formule moléculaire C8H11ClNO2
Quantité 25 g
Beilstein 3915418
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol hydrochloride, vanillylamine hydrochloride, n-vanillylamine hydrochloride, 2-vanillylamine hydrochloride, 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hcl, phenol, 4-aminomethyl-2-methoxy-, hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol, chloride, vanillylamine hcl
Clé InChI LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CN)O.Cl
Nom IUPAC 4-(Aminométhyl)--méthoxyphénol2-méthoxyphénol ; Chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 188.63
CID PubChem 165576
Poids de la formule 189.64
Pourcentage de pureté 98%