Learn More
Acide 4-hydroxy-3-méthoxycinnamique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10367950 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10367950 5 g Flacon en verre 5g
10637512 25 g Flacon en verre 25g
10593511 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10367950 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156360050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1135-24-6 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1135-24-6
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00004400
Clé InChI KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Synonyme ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
CID PubChem 445858
ChEBI CHEBI:17620
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 169.0°C to 173.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H3(OCH3)CH=CHCO2H
Quantité 5 g
Beilstein 10, 436
Merck Index 15, 4089
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ethyl acetate,moderately soluble in diethyl ether,sparingly soluble in petroleum ether and benzene
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.