Learn More
Acide 4-hydroxy-3-méthoxymandélique, TRC
Code produit 30003434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003434 250 mg 250mg
17904055 100 mg 100mg
17903865 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003434 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH946330250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55-10-7
Formule moléculaire C9 H10 O5
Poids moléculaire (g/mol) 198.17
Synonyme 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid, Vanillylmandelic acid, Benzeneacetic acid, α,4-dihydroxy-3-methoxy- (9CI, ACI), Mandelic acid, 4-hydroxy-3-methoxy- (8CI), α,4-Dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid (ACI), (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)glycolic acid, (±)-3-Methoxy-4-hydroxymandelic acid, (±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, (±)-Vanilmandelic acid, 2-(4'-Hydroxy-3'-methoxyphenyl)-2-hydroxyethanoic acid, 2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylhydroxyacetic acid, 4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelic acid, 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, 4'-Hydroxy-3'-methoxymandelic acid, DL-3-Methoxy-4-hydroxymandelic acid, DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, DL-Vanillomandelic acid, DL-Vanillylmandelic acid, dl-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid (dl-vanillylmandelic acid), dl-Vanillomandelic acid, HMMA, MeSH ID: D014642, Vanillinmandelic acid, Vanillomandelic acid, Vanillyl-dl-mandelic acid, Vanilmandelic acid, VMA
Nom IUPAC Acide acétique2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)
SMILES COc1cc(ccc1O)C(O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
Poids de la formule 198.0528