Learn More
4’-Hydroxy-3’-méthylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498457 25 g 25g
11478457 1 g 1g
11488457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18540.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 876-02-8 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 876-02-8
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00002231
Clé InChI LXBHHIZIQVZGFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-hydroxy-3'-methylacetophenone, 4-hydroxy-3-methylacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl ethanone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-2-methylphenol, ethanone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl, 4-hydroxy-3-methyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-methyl-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-hydroxy-3-methylbenzene
CID PubChem 70135
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Point de fusion 107°C to 109°C
Point d’ébullition 175°C (1 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 2041839
Nom IUPAC 1-(4-hydroxy-3-méthylphényle)éthan-1-one
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 98%