Learn More
4'-Hydroxy-3'-méthylacétophénone, TRC
Code produit 30389017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30389017 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30389017 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9468701G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
CAS 876-02-8
Formule moléculaire C9H10O2
Quantité 1 g
Synonyme 1-(3-Methyl-4-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)ethanone, 2- Methyl-4-acetylphenol, 3'-Methyl-4'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2-methylphenol, 4-Hydroxyl-3-methyl acetophenone, 4'-Hydroxy-3'- methylacetophenone, NSC 63365
Formule InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-6-5-8(7(2)10)3-4-9(6)11/h3-5,11H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(C)c1
Nom IUPAC 1-(4-hydroxy-3-méthylphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Poids de la formule 150.0681