Learn More
Alcool 4-hydroxy-3-méthoxybenzylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vanillyl alcohol |
| CAS | 498-00-0 |
| Formule moléculaire | C8 H10 O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 4-Hydroxy-3-methoxy-benzenemethanol, 3-Methoxyl-4-hydroxybenzyl alcohol, 3-Methoxy-4-hydroxybenzenemethanol, Vanillic alcohol, p-(Hydroxymethyl)guaiacol |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4,9-10H,5H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(CO)ccc1O |
| Nom IUPAC | 4-(hidroximetil)-2-metoxi-fenol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.16 |
| Poids de la formule | 154.063 |