Learn More
4-hydroxy-3-nitrobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10114180 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10114180 25 g Flacon en verre 25g
10104180 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10114180 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162890250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3011-34-5 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3011-34-5
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00007117
Clé InChI YTHJCZRFJGXPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzaldehyde, 4-formyl-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzaldehyde, pubchem8135, acmc-1cjnu, d03vzf, 4-hydroxy-3-nitrobenzaldeyde, ksc223k5f
CID PubChem 18169
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 139°C to 144°C
Couleur Marron à marron-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H3(NO2)CHO
Quantité 25 g
Beilstein 08, 83
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre