Learn More
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439106 25 g 25g
11429106 5 g 5g
11449106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439106 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17972.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3011-34-5 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3011-34-5
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00007117
Clé InChI YTHJCZRFJGXPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzaldehyde, 4-formyl-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzaldehyde, pubchem8135, acmc-1cjnu, d03vzf, 4-hydroxy-3-nitrobenzaldeyde, ksc223k5f
CID PubChem 18169
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Point de fusion 140°C to 144°C
Quantité 25 g
Beilstein 2047884
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 98%